2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 49.8 EUR
A15496.14 A15496.22 A15496.36
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 270 °C
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007186
CAS nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6