3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
(3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14
A15040.22
A15040.14EA
50
EUR
A15040.14
A15040.22
3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
3-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 619-25-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point:
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 175…180 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 29…33 °C Dichtheid: 1,300 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007273 CAS nummer: 619-25-0 EINECS: 210-588-2 |