4-Nitrobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 33.2 EUR
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 185 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 92…95 °C
Vlampunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007376
CAS nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %