4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Nitrophenyl)methanol
A15742.14 A15742.22
A15742.14EA 33.2 EUR
A15742.14 A15742.22
4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 619-73-8 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 92-95° Boiling Point: 185°/12mm Beilstein Reference: 1424026 MDL No.: MFCD00007376
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Kookpunt: 185 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 92…95 °C
Vlampunt: 180 °C (356 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007376
CAS nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6