4-Nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Nitrophenyl)methanol
SB01165.1 SB01165.10 SB01165.50
MAYBSB01165.1EA 0 EUR
MAYBSB01165.1 MAYBSB01165.10 MAYBSB01165.50
4-Nitrobenzyl alcohol
4-Nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007376
CAS nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6