4-Nitro-m-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L03163.14 L03163.22
L03163.14EA 36.3 EUR
L03163.14 L03163.22
4-Nitro-m-cresol ≥98%
4-Nitro-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2581-34-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Phenol-like Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1868105 MDL No.: MFCD00007333
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 126…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007333
CAS nummer: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
UN: 2446
ADR: 6.1,III