6-Nitro-m-cresol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11729.14
A11729.22
A11729.36
A11729.14EA
34.5
EUR
A11729.14
A11729.22
A11729.36
6-Nitro-m-cresol ≥97%
6-Nitro-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 700-38-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 1868030
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007111
Formule:
C₇H₇NO₃ Smeltpunt: 53…56 °C Vlampunt: 109 °C (228 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007111 CAS nummer: 700-38-9 EINECS: 211-843-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |