3-Nitro-p-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44285.09 44285.18
44285.09EA 84.4 EUR
44285.09 44285.18
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2042-14-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Physical Form: Powder Odour: Phenol-like UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007244
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 77…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007244
CAS nummer: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III