2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14
A14016.22
A14016.14EA
50.7
EUR
A14016.14
A14016.22
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 612-16-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀O₂ Kookpunt: 248…250 °C Dichtheid: 1,12 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004611 CAS nummer: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |