2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 71672-75-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂O₂ Kookpunt: 263…265 °C Smeltpunt: 0 °C Dichtheid: 1,074 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004616 CAS nummer: 71672-75-8 EINECS: 275-811-8 |