5-Methoxy-m-cresol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 131 EUR
H27516.06 H27516.03
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
5-Methoxy-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Formule: C₈H₁₀O₂
Smeltpunt: 60…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059261
CAS nummer: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1