3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L00809.03 L00809.06 L00809.14
L00809.03EA 40.5 EUR
L00809.03 L00809.06 L00809.14
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
3,5-Dimethoxytoluene
Purity: 98% CAS No.: 4179-19-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5225 Odour: Aromatic Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 2043558 MDL No.: MFCD00015435
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 244 °C
Dichtheid: 1,039
Vlampunt: 101 °C (213 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015435
CAS nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9