3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13396.14 A13396.22 A13396.36 AB109247.0100
A13396.14EA 37.4 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36 ABCRAB109247.0100
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formule: C₉H₁₂O₃
Kookpunt: 297…298 °C
Smeltpunt: ∼ 22 °C
Dichtheid: 1,176
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004638
CAS nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0