3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99%
CAS No.: 705-76-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂O₃ Kookpunt: 183…186 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 46…50 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004641 CAS nummer: 705-76-0 EINECS: 211-888-6 |