3,4,5-Trimethoxytoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 6443-69-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 115-116°/4mm
Beilstein Reference: 1953791
MDL No.: MFCD00008397
Formule:
C₁₀H₁₄O₃ Kookpunt: 115…116 °C (4 mmHg) Smeltpunt: 34…38 °C Dichtheid: 1,082 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008397 CAS nummer: 6443-69-2 EINECS: 229-239-0 |