3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13071.09
A13071.18
A13071.09EA
37.4
EUR
A13071.09
A13071.18
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 3840-31-1
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₄O₄ Kookpunt: 228 °C (25 mmHg) Smeltpunt: 36…38 °C Dichtheid: 1,199 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060356 CAS nummer: 3840-31-1 EINECS: 223-331-4 |