2-Phenyl-2-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15580.14
A15580.22
A15580.36
A15580.14EA
65.7
EUR
A15580.14
A15580.22
A15580.36
2-Phenyl-2-propanol ≥98%
2-Phenyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formule:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Kookpunt: 215 °C Smeltpunt: 29…34 °C Dichtheid: 0,973 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004456 CAS nummer: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |