2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α-Isopropylbenzyl alcohol, 2-Methyl-1-phenylpropan-1-ol
B20729.06 B20729.14
B20729.06EA 59.7 EUR
B20729.06 B20729.14
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 611-69-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 124-125°/15mm MDL No.: MFCD00065000
Formule: C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂
Kookpunt: 124…125 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 0,964
Vlampunt: 86 °C (187 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065000
CAS nummer: 611-69-8
EINECS: 210-274-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954485764810b5712627a8e76df6a8dd392a6e2a&vid=954485764810b5712627a8e76df6a8dd392a6e2a&prid=web&clid=SAPDAM