4-Phenyl-1-butanol 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Phenylbutan-1-ol
A13433.09
A13433.18
A13433.30
A13433.09EA
77.6
EUR
A13433.09
A13433.18
A13433.30
4-Phenyl-1-butanol 97
4-Phenyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 3360-41-6
Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH MW: 150.22 g/mol Kookpunt: 138…140 °C (14 mmHg) Dichtheid: 0.975 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002971 CAS nummer: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |