Benzylalcohol
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
0336.1
0336.2
0336.3
ROTH0336.1EA
0
EUR
ROTH0336.1
ROTH0336.2
ROTH0336.3
Benzylalcohol
Benzylalcohol
Formule:
C₆H₅CH₂OH MW: 108.14 g/mol Kookpunt: 205 Smeltpunt: –15.3 °C Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004599 CAS nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |