Benzylalcohol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 280 EUR
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Benzylalcohol, Supelco®
Benzylalcohol
Formule: C₆H₅CH₂OH
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004599
CAS nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM