o-Kresol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 67.9 EUR
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Kresol 99%
o-Kresol
Formule: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Kookpunt: 191 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 30…32 °C
Dichtheid: 1.04 g/cm³
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002226
CAS nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %