o-Kresol 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
A12307.0EEA 0 EUR
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
o-Kresol 98
o-Kresol
Purity: 98+% CAS No.: 95-48-7 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 81°(177°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 506917 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002226
Formule: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Kookpunt: 190…192 °C
Smeltpunt: 30…34 °C
Dichtheid: 1.048
Vlampunt: 81 °C (177 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002226
CAS nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604