p-Kresol 99+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 25.6 EUR
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Kresol 99+%, pure
p-Kresol
Formule: C₇H₈O
Kookpunt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,034 g/cm³
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002376
CAS nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %