p-Kresol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
A13531.0BEA 142 EUR
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
p-Kresol ≥99%
p-Kresol
Purity: 99% CAS No.: 106-44-5 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 89°(192°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 1305151 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002376
Formule: C₇H₈O
Kookpunt: 201…202 °C
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,034
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002376
CAS nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2579