4-tert-Butylpyrocatechol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 30.8 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-Butylpyrocatechol 99%
4-tert-Butylpyrocatechol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Kookpunt: 285 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 53…56 °C
Dichtheid: 1.049 g/cm³
Vlampunt: 129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002201
CAS nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol