2-Methylresorcinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
364740250 364741000
ACRO364740250EA 33.4 EUR
ACRO364740250 ACRO364741000
2-Methylresorcinol 98%
2-Methylresorcinol
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 118…124 °C
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002271
CAS nummer: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %