3,5-Dihydroxytoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L18567.14 L18567.06
L18567.14EA 161 EUR
L18567.14 L18567.06
3,5-Dihydroxytoluene ≥99%
3,5-Dihydroxytoluene
Purity: 99% CAS No.: 504-15-4 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 106-108° Boiling Point: 287-290° Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00002291
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 287…290 °C
Smeltpunt: 106…108 °C
Dichtheid: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002291
CAS nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864