2-Methylhydrochinon
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4787.1 4787.2
ROTH4787.1EA 0 EUR
ROTH4787.1 ROTH4787.2
2-Methylhydrochinon
2-Methylhydrochinon
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002345
CAS nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III