Salicyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250
173331000
173330010
ACRO173330250EA
31
EUR
ACRO173330250
ACRO173331000
ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Formule:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Kookpunt: 268 Smeltpunt: 83…87 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004617 CAS nummer: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Merck Index: 12,08477 |
Specification Test Results
Appearance | Light beige Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |