Salicyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14410.0B
A14410.18
A14410.30
A14410.0BEA
633
EUR
A14410.0B
A14410.18
A14410.30
Salicyl alcohol ≥99%
Salicyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 90-01-7
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 83-87°
Beilstein Reference: 1907195
Merck Reference: 14,8325
MDL No.: MFCD00004617
Formule:
C₇H₈O₂ Kookpunt: 268 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 83…87 °C Dichtheid: 1,1613 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004617 CAS nummer: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Merck Index: 14,8325 |