Salicyl alcohol zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
(2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
MQ200
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
8.20662.0050EA
70.2
EUR
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
Salicyl alcohol zS, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Formule:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Kookpunt: 268 Smeltpunt: 82 Dichtheid: 1.1613 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004617 CAS nummer: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Merck Index: 12,08477 |
Specification Test Results
Solubility | 63 g/l (20 °C) |
Melting Point | 83 - 86 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Synonyms | Saligenine, Salicyl alcohol |
Hill Formula | C7H8O2 |
Chemical Formula | 2-(OH)C6H4CH2OH |