3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 32.4 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Smeltpunt: 67…71 °C
Dichtheid: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004643
CAS nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %