3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 34.2 EUR
A15981.06 A15981.14 A15981.22
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: ∼300 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 69…72 °C
Dichtheid: 1,16
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004643
CAS nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6