4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 58.1 EUR
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004658
CAS nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%