4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
A13132.18 A13132.22 A13132.30
A13132.18EA 83.8 EUR
A13132.18 A13132.22 A13132.30
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 623-05-2 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 114-122° Boiling Point: 251-253° MDL No.: MFCD00004658
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 251…253 °C
Smeltpunt: 114…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004658
CAS nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0