3-Phenoxytoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
B21899.14
B21899.22
B21899.14EA
52.4
EUR
B21899.14
B21899.22
3-Phenoxytoluene ≥97%
3-Phenoxytoluene
Purity: 97%
CAS No.: 3586-14-9
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₂O Kookpunt: 271…273 °C Dichtheid: 1,052 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008531 CAS nummer: 3586-14-9 EINECS: 222-716-4 |