4-tert-Butylthiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 27.5 EUR
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
4-tert-Butylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Formule: C₁₀H₁₄S
Kookpunt: 238 °C
Smeltpunt: –11 °C
Dichtheid: 0,990
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022067
CAS nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,