4-tert-Butylthiophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
TL00626.1 TL00626.10
MAYBTL00626.1EA 0 EUR
MAYBTL00626.1 MAYBTL00626.10
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formule: C₁₀H₁₄S
MW: 166.29 g/mol
Kookpunt: 238
Smeltpunt: –11 °C
Dichtheid: 0.9917 g/cm³ (16 °C)
MDL Nummer: MFCD00022067
CAS nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9