2-Toluenethiol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol
259240050 259240250
ACRO259240050EA 39.2 EUR
ACRO259240050 ACRO259240250
2-Toluenethiol 97%
2-Toluenethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124.21 g/mol
Kookpunt: 194 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 14 °C
Dichtheid: 1.054 g/cm³
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004838
CAS nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09461
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %