4-Toluenethiol 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
B24970.14 B24970.22 B24970.36
B24970.14EA 32 EUR
B24970.14 B24970.22 B24970.36
4-Toluenethiol 98
4-Toluenethiol
Purity: 98% CAS No.: 106-45-6 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Stench Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 605761 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004851
Formule: C₇H₈S
MW: 124.21 g/mol
Kookpunt: 195 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Dichtheid: 1.022 g/cm³ (51 °C)
Vlampunt: 68 °C (154 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004851
CAS nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461