4-Toluenethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 230 EUR
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluenethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Toluenethiol
Formule: C₇H₈S
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 39…42 °C
Dichtheid: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004851
CAS nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09461
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C