o-Toluenesulphonyl chloride 80%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 133-59-5
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point:
Formule:
C₇H₇ClO₂S Kookpunt: 154 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 1,338 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024874 CAS nummer: 133-59-5 EINECS: 205-113-0 UN: 3265 ADR: 8,II |