Toluene-2-sulphonamide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20544.09 B20544.18
B20544.09EA 43.6 EUR
B20544.09 B20544.18
Toluene-2-sulphonamide ≥99%
Toluene-2-sulphonamide
Purity: 99% CAS No.: 88-19-7 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 156° Boiling Point: 210°/1mm Beilstein Reference: 1102362 MDL No.: MFCD00007934
Formule: C₇H₉NO₂S
Kookpunt: 210 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 156 °C
Vlampunt: 178 °C (352 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007934
CAS nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-0