Toluene-4-sulphonamide 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 79.5 EUR
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluene-4-sulphonamide 99%
Toluene-4-sulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171.22 g/mol
Kookpunt: 221 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 136…140 °C
Vlampunt: 202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011692
CAS nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %