Toluene-4-sulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formule:
C₇H₉NO₂S Kookpunt: 221 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 136…139 °C Vlampunt: 202 °C (395 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011692 CAS nummer: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |