p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13529.14 A13529.22 A13529.36
A13529.14EA 36.7 EUR
A13529.14 A13529.22 A13529.36
p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 108-111° Beilstein Reference: 610130 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007588
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Kookpunt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 108…111 °C
Dichtheid: 1,4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007588
CAS nummer: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,II