Cell Locker™-systeem voor Heracell VIOS 160i™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50148173 50154739 50153148 50154739X6 50151650X6 50151650
HERA50148173EA 485 EUR
HERA50148173 390-1047 390-1046 390-1048 390-1045 390-1044
Cell Locker™-systeem voor Heracell VIOS 160i™
Incubatoren CO₂-incubatoren
Compatibele modellen van de Heracell VIOS 160i, met aangepaste kamers, kunnen worden aangepast met Cell Lockers. Deze autoclaveerbare Cell Lockers-kamers van polycarbonaat zijn ontworpen voor verbeterde kweekefficiëntie en veiligheid voor gevoelige culturen, zoals stamcellen en primaire cellen, in vaak geopende of gedeelde incubators.
  • Minimaliseer het effect van routinematige deuropeningen en verminder de variabiliteit tussen Cell Lockers
  • Organiseer culturen door meerdere gebruikers, celtypen, monsters of projecten te scheiden binnen één gedeelde incubatorruimte
  • Voorkom kruisbesmetting door kweekisolatie in aparte kamers
  • De Cell Locker kan maximaal 12 keer handmatig worden gedesinfecteerd of geautoclaveerd
  • Elke Cell Locker biedt plaats aan maximaal 9 T-75-celkweekkolven, 20 platen met 6 putjes of 24 platen met 96 putjes
Elke individuele Cell Locker biedt gemakkelijke toegang tot culturen en heeft een veilige vergrendeling die met één hand kan worden geopend, terwijl de culturen erin effectief in quarantaine worden geplaatst. Voor het gemak hebben Cell Locker-kamers een afneembaar transportdeksel voor het overbrengen van monsters naar een bioveiligheidskast of naar een ander laboratorium, en elke locker heeft een schuiflade met antiaanbaklaag die kantelen voorkomt. De transparante taps toelopende dozen hebben elk een dubbel membraanfilter van 0,2 μm dat luchtcirculatie mogelijk maakt, maar microbiële verontreinigingen, waaronder bacteriën, virussen en mycoplasma, uitsluit; gevalideerd door onafhankelijke tests.
De Heracell VIOS 160i CO₂-incubator (binnenkamer van roestvrij staal of 100% koper) met Cell Locker-systeem heeft een gasdichte binnendeurconfiguratie met zes segmenten voor 6 afzonderlijke Cell Locker-kamers. THRIVE actieve luchtstroom verdeelt zacht en gelijkmatig bevochtigde, geconditioneerde lucht door Cell Lockers, waardoor een uniforme cultuuromgeving in elke Cell Locker wordt gecreëerd. Incubatieomstandigheden worden normaal gesproken verstoord door routinematige deuropeningen, het Cell Locker-systeem helpt deze impact te minimaliseren. Tijdens een routinematige deuropening van één segment blijven de temperatuur, CO₂-gasconcentratie en luchtvochtigheid stabiel in de ongeopende Cell Lockers. THRIVE actieve luchtstroom zorgt voor snel herstel van deuropeningen voor elke geopende Cell Locker.
Vergeleken met het standaard ontwerp met enkele glazen deur, wordt de temperatuurdaling in de geopende Cell Locker met 50% verminderd. Met het Cell Locker-systeem wordt het gasverbruik bij het openen van een deur met 50% verminderd, wat tijd en geld bespaart.
Individuele Cell Locker-kamers dienen voor het in quarantaine plaatsen/isoleren van celtypen of verschillende projecten, waardoor waardevolle culturen beter worden beschermd. Een enkele Cell Locker kan in elke incubator worden geplaatst om monsters in quarantaine te plaatsen of om culturen of projecten te isoleren, maar houd er rekening mee dat herstelgegevens alleen worden gevalideerd voor het volledige systeem, inclusief de aangepaste Heracell VIOS 160i CO₂-incubator.
Bestelinformatie: Alle componenten voor het Cell Locker Systeem moeten apart besteld worden.