1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 90+%
CAS No.: 772-38-3
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 82°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Refractive Index: 1.5297
Odour: Characteristic
Boiling Point: 130°/40mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00190197
Formule:
C₁₂H₁₄ Kookpunt: 130 °C (40 mmHg) Dichtheid: 0,878 Vlampunt: 82 °C (180 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190197 CAS nummer: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9,III |