1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
82.3
EUR
B25065.06
B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Formule:
C₁₁H₁₂ Kookpunt: 205 °C Dichtheid: 0,91 Vlampunt: 67 °C (153 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173886 CAS nummer: 62452-73-7 |